Läs mer
4-[7-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy 8-(3-Methyl-2-buten-1-yl)cannflavin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[7-((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)]oxy 8-(3-Methyl-2-buten-1-yl)cannflavin B |
| CAS | 1030601-60-5 |
| Molekylformel | C32H42O7Si |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[7-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl Ester 2,2-Dimethylpropanoic Acid, 4-[7-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl 2,2-Dimethylpropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H42O7Si/c1-19(2)12-14-21-26(39-40(10,11)32(6,7)8)18-23(34)28-22(33)17-25(37-29(21)28)20-13-15-24(27(16-20)36-9)38-30(35)31(3,4)5/h12-13,15-18,34H,14H2,1-11H3 |
| LEDER | COc1cc(ccc1OC(=O)C(C)(C)C)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(CC=C(C)C)c3O2 |
| IUPAC-namn | [4-[7-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-hydroxy-8-(3-methylbut-2-enyl)-4-oxochromen-2-yl]-2-methoxyphenyl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.77 |
| Formel vikt | 566.27 |