Läs mer
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane, Mikromol™
Produktkod. 30050266
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050266 25 mg
1 options
Produktkod. 30050266 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3981.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
CAS 23978-09-8
Analyt- eller komponentnamn 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H36 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
LEDER C1COCCN2CCOCCOCCN(CCOCCOCC2)CCO1
IUPAC-namn 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
Molekylvikt (g/mol) 376.49
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 376.2573 g/mol