Läs mer
4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol-d4 |
| CAS | 1215752-28-5 |
| Molekylformel | C14H13D4ClN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(4’-Hydroxy-1’-methyl-3,4-butylamino-d4)-7-chloroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-10(3-2-8-18)17-13-6-7-16-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10,18H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)/i2D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.78 |
| Formel vikt | 268.128 |