Läs mer
4-[(7-Kloro-4-kinolinyl)amino]-1-pentanol, TRC
Produktkod. 30136960
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136960 1 g
30136752 250 mg
30010132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3813701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10500-64-8
Molekylformel C14 H17 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 264.75
Synonym 1-Pentanol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-, 1-Pentanol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]- (7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-1-pentanol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentan-1-ol
IUPAC-namn 4-[(7-klorokinolin-4-yl)amino]pentan-1-ol
LEDER CC(CCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-10(3-2-8-18)17-13-6-7-16-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10,18H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
Formel vikt 264.1029
Procent renhet >95%