Läs mer
4-(7-Klor-4-kinolinylamino)-2-(dietylaminometyl)fenoldihydrokloriddihydrat, 98 %
Produktkod. 15435805
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435805 25 g 25g
15425805 5 g 5g
15445805 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64326.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464,812 g/mol
Ett anti-malaria kinolinderivat som fungerar som en histamin N-metyltransferashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ett anti-malaria kinolinderivat som fungerar som en histamin N-metyltransferashämmare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6398-98-7
Molekylformel C20H28Cl3N3O3
Molekylvikt (g/mol) 464.812
MDL-nummer MFCD00078857
InChI-nyckel YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
IUPAC-namn 4-[(7-klorkinolin-4-yl)amino]-2-(dietylaminometyl)fenol;dihydrat;dihydroklorid
LEDER CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,572
Löslighetsinformation Löslig i DMSO eller metanol
Formel vikt 464,82 (392,33 vattenfri)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.