Läs mer
4,7-Dibrom-2,1,3-bensothiadiazol, 97 %
Produktkod. 15402768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402768 1 g 1g
15412768 5 g 5g
15422768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56306.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15155-41-6 | C6H2Br2N2S | 293,96 g/mol
4,7-dibromo-2,1,3-bensotiadiazol är byggstenen eller monomeren för syntesen av lysdioder och ledande polymerer för organisk elektronik. Det används som en mellanprodukt för syntes av poly[N-9'-heptadekanyl-2,7-karbazol-alt-5,5-(4',7'-di-2-tienyl-2',1',3'-bensotiadiazol)] (PCDTBT) och poly[2,1,3-bensotiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-etylhexyl)-4H-cyklopenta[2,1-b:3,4-b']ditiofen-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,7-Dibromo-2,1,3-bensotiadiazol är byggstenen eller monomeren för syntesen av lysdioder och ledande polymerer för organisk elektronik. Det används som en mellanprodukt för syntes av poly[N-9′ -heptadekanyl-2,7-karbazol-alt-5,5-(4′ ,7′ -di-2-tienyl-2′ ,1′ ,3′ -bensotiadiazol)] (PCDTBT) och poly[2,1,3-bensotiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-etylhexyl)-4H-cyklopenta[2,1-b:3,4-b′ ]ditiofen-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Löslighet
Löslig i toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15155-41-6
Molekylformel C6H2Br2N2S
Molekylvikt (g/mol) 293.96
MDL-nummer MFCD00658844
InChI-nyckel FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 626361
IUPAC-namn 4,7-dibrom-2,1,3-bensotiadiazol
LEDER BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Smältpunkt 186°C to 190°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
Formel vikt 293.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.