Läs mer
4,7-Dichloroquinoline-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,7-Dichloroquinoline-15N |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H/i12+1 |
| Formel vikt | 197.977 |