Läs mer
4,7-dikloroquinolin, 98 %
Produktkod. 10305990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10305990 25 g Glasflaska 25g
10106033 5 g Glasflaska 5g
15780789 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10305990 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 113750250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-98-6
Molekylformel C9H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 198.05
MDL-nummer MFCD00006774
InChI-nyckel HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC-namn 4,7-diklorokinolin
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 7-Dichloroquinoline
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84 °C till 86 °C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 148 °C
Flampunkt 164 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i saltsyra, 174 g/L toluen (20 c), lösliga i aceton, metanol och etanol
Formel vikt 198.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.