Läs mer
4,7-dikloroquinolin, 98 %
Produktkod. 11498566
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498566 100 g 100g
11488566 25 g 25g
11408576 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15985.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198,046 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
4,7-Diklorokinolin används som läkemedelsklorokinfosfatmellanprodukt. Det används också vid syntes av hybrida aminokinolin-triazinderivat som visar antimikrobiell aktivitet. Dessutom används det i syntesen av nya oxazolidinoner som antimikrobiella medel som visar effekt mot vanliga bakteriestammar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-98-6
Molekylformel C9H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 198.046
MDL-nummer MFCD00006774
InChI-nyckel HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC-namn 4,7-diklorokinolin
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dichloroquinoline
Smältpunkt 83 °C till 87 °C
Kokpunkt 148 °C (10 mmHg)
Flampunkt 164 °C (327 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 125359
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 198.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.