Läs mer
4,7-diklorquinolin, Mikromol™
Beskrivning
4,7-dikloroquinolin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,7-Dichloroquinoline |
| CAS | 86-98-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,7-Dichloroquinoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H5 Cl2 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1 |
| IUPAC-namn | 4,7-diklorokinolin |
| Visa mer |