Läs mer
4,7-diklorquinolin, Mikromol™
Produktkod. 17992706
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992706 25 mg
17912266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0617.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4,7-dikloroquinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dichloroquinoline
CAS 86-98-6
Analyt- eller komponentnamn 4,7-Dichloroquinoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H5 Cl2 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
LEDER Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
IUPAC-namn 4,7-diklorokinolin
Molekylvikt (g/mol) 198.05
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 196,9799 g/mol