Läs mer
4,7-diklorokinolin, TRC
Produktkod. 30380942
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380942 5 g
30387966 25 g
30381668 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30380942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4360605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-98-6
Molekylformel C9 H5 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 198.05
Synonym 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593
IUPAC-namn 4,7-diklorokinolin
LEDER Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dichloroquinoline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Formel vikt 196.9799