Läs mer
4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14) |
| Formel vikt | 197.0288 |