Läs mer
4,7-difluor-1H-indol-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30377679
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377679 50 mg
30372161 10 mg
30373848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45817850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 247564-67-6
Molekylformel C9H5NO2F2
Molekylvikt (g/mol) 197.14
LEDER OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Formel vikt 197.0288