Läs mer
4,7-dihydro-2,2-dimetyl-1,3-dioxepin, TRC
Produktkod. 30375585
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30375585 10 g
1 options
Produktkod. 30375585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45418010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Molekylformel C7 H12 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
LEDER CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
Molekylvikt (g/mol) 128.169
Formel vikt 128.0837