Läs mer
4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Produktkod. 30387163
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30387163 25 mg
1 options
Produktkod. 30387163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45347525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
CAS 1019853-64-5
Molekylformel C26H19N5O
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32)
LEDER O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1
IUPAC-namn 4-oxo-2-(tritylamino)-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 417.46
Formel vikt 417.16