Läs mer
4,7-Dihydroxy-1,10-fenanthrolin
Produktkod. 11337468
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337468 0.5 g 0.5g
11327468 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031434.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3922-40-5 | C12H8N2O2 | 212,208 g/mol
4,7-dihydroxi-1,10-fenantrolin används som en fenantrolinfärgning. Dess järn(II)-komplex reagerar snabbt med löst syre i vattenlösning, därigenom används det för spektrofotometrisk bestämning av löst syre upp till 20 ppm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3922-40-5
Molekylformel C12H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 212.208
MDL-nummer MFCD00004975
InChI-nyckel SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dihydroxy-1,10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline-4,7 1h,10h-dione, 1,4,7,10-tetrahydro-1,10-phenanthroline-4,7-dione, pyridino 3,2-h quinoline-4,7-diol, acmc-1coeh, bidd:gt0532, 1,1-phenanthroline-4,7-diol, 1,10 phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dioxylato-1,10-phenanthroline
PubChem CID 77524
IUPAC-namn 1,10-dihydro-1,10-fenantrolin-4,7-dion
LEDER C1=CC2=C(C3=C1C(=O)C=CN3)NC=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Färg Gult
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 212.21
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.