Läs mer
4',7-Dihydroxyisoflavon, 97 %
Produktkod. 11439927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439927 1 g 1g
11449927 5 g 5g
11459927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22877.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254,241 g/mol
4',7-Dihydroxiisoflavon är ett fytoöstrogen som föreslås spela en roll för att förebygga hormoninducerade cancerformer. Det skyddar mot oxidativ skada i leverceller inducerad av 7,12-dimetylbens[a]antracen (DMBA). Katalas- och superoxiddismutasaktivitet, nedreglerad av DMBA, återställdes av daidzein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 ,′7-Dihydroxyisoflavon är ett fytoöstrogen som föreslås spela en roll för att förebygga hormoninducerade cancerformer. Det skyddar mot oxidativ skada i leverceller inducerad av 7,12-dimetylbens[a]antracen (DMBA). Katalas- och superoxiddismutasaktivitet, nedreglerad av DMBA, återställdes av daidzein.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i DMSO (25 mg/ml), etanol (2 mg/ml), DMF (10 mg/ml) och 1:10 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,15 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-66-8
Molekylformel C15H10O4
Molekylvikt (g/mol) 254.241
MDL-nummer MFCD00016954
InChI-nyckel ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC-namn 7-hydroxi-3-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',7-Dihydroxyisoflavone
Smältpunkt 328°C to 332°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 231523
Merck Index 14,2801
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in DMSO (25mg/ml),ethanol (2mg/ml),DMF (10mg/ml),and 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15mg/ml).
Formel vikt 254.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.