Läs mer
4',7-Dihydroxyisoflavon, 98+%
Produktkod. 15425939
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425939 100 mg 100mg
15435939 500 mg 500mg
15415939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15425939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63763.MC
 Begränsad artikel
I lager
Analog till genistein och en agonist vid östrogenregissörer | CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254,241 g/mol
Analog till genistein och en agonist vid östrogenreceptorer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-66-8
Molekylformel C15H10O4
Molekylvikt (g/mol) 254.241
MDL-nummer MFCD00016954
InChI-nyckel ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC-namn 7-hydroxi-3-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',7-Dihydroxyisoflavone
Smältpunkt 328°C to 332°C (decomposition)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 mg
Beilstein 231523
Merck Index 14,2801
Formel vikt 254.24
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.