Läs mer
4,7-dimetoxi-1,10-fenantrolin, 97 %
Produktkod. 10763342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763342 250 mg Glasflaska 250mg
10057999 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433782500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 92149-07-0 | C14H12N2O2 | 240,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92149-07-0
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
MDL-nummer MFCD00233883
InChI-nyckel ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline, acmc-20a0a1, 4,7-dimethoxy-1,10-phenthroline, 4?7-dimethoxy-1?10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethoxy, 4,7-bis methoxy-1,10-phenanthroline, 4,7-bis methyloxy-1,10-phenanthroline
PubChem CID 10462298
IUPAC-namn 4,7-dimetoxi-1,10-fenantrolin
LEDER COC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212,0 °C till 214,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 240.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.