Läs mer
4',7-Dimetoxiisoflavon, 97 %
Produktkod. 11343277
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343277 100 mg 100mg
11323277 500 mg 500mg
11333277 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13838.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1157-39-7 | C17H14O4 | 282,295 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1157-39-7
Molekylformel C17H14O4
Molekylvikt (g/mol) 282.295
MDL-nummer MFCD00075889
InChI-nyckel LPNBCGIVZXHHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',7-dimethoxyisoflavone, 7,4'-dimethoxyisoflavone, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 7,4'-di-o-methyldaidzein, unii-f5547dw3co, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, daidzein dimethyl ether, spectrum_000697, specplus_000113, spectrum2_000185
PubChem CID 136419
IUPAC-namn 7-metoxi-3-(4-metoxifenyl)kromen-4-on
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Smältpunkt 161 °C till 163 °C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 265550
Formel vikt 282.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.