Läs mer
4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16491678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491678 5 mg -
16409268 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2145
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Fysisk form Solid
CAS 1157-39-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dimethoxydaidzein
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 282.29
Formel vikt 282.29
Procent renhet 98.71%