missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress

Produktkod. p-200100970
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16491678

Brand: Medchem Express HYN2145

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.

4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Fysisk form Solid
CAS 1157-39-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dimethoxydaidzein
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 282.29
Formel vikt 282.29
Procent renhet 98.71%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.