Läs mer
4,7-Dimethyl-4-octanol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11449686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449686 1 g 1g
11459686 5 g 5g
11469686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20225.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19781-13-6
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00046603
InChI-nyckel OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89224
IUPAC-namn 4,7-dimethyloctan-4-ol
LEDER CCCC(C)(CCC(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dimethyl-4-octanol
Kvantitet 1 g
Synonym 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Formel vikt 158.29
Procent renhet 99%