Läs mer
4,7-dimetylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-3-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374092
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10374092 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10252832 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374092 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01115EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-58-3
Molekylformel C8H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 192.178
MDL-nummer MFCD00067873
InChI-nyckel JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
PubChem CID 2778429
IUPAC-namn 4,7-dimetylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 192.18
Procent renhet 95%