Läs mer
4,7-difenyl-1,10-fenantrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10696932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696932 1 g Glasflaska 1g
10247113 5 g Glasflaska 5g
15169203 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696932 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158320010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1662-01-7
Molekylformel C24H16N2
Molekylvikt (g/mol) 332.39
MDL-nummer MFCD00004976
InChI-nyckel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC-namn 4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 218.0°C to 221.0°C
Färg Rosa till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 332.39
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.