Läs mer
4(7)-Hydroxybenzotriazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4(7)-Hydroxybenzotriazole |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7-4/h1-3,10H,(H,7,8,9) |
| Formel vikt | 135.0433 |