Läs mer
4,7-fenantrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10736455 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736455 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10736455 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 230-07-9 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 7-Phenanthroline
CAS 230-07-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172.0°C to 174.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H8N2
MDL-nummer MFCD00004987
Kvantitet 1 g
Synonym 4,7 phenanthroline, pyridino 3,2-f quinoline, acmc-1conx, 4,7-phenanthroline, bidd:gt0447, chembl81429
InChI-nyckel DATYUTWESAKQQM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=CC3=C2C=CC=N3)N=C1
IUPAC-namn 4,7-fenantrolin
Molekylvikt (g/mol) 180.21
PubChem CID 67472
ChEBI CHEBI:36419
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.