Läs mer
4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H35N3O7S2/c1-12-16(15(13(2)27)19(28)31-6)25-17(20(29)32-11-33-21(30)23(3,4)5)18(12)35-14-9-26(10-14)22-24-7-8-34-22/h12-16,25,27H,7-11H2,1-6H3/t12-,13-,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 529.192 |