missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil, TRC

Produktkod. 30419048
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419048 2.5 mg
30414522 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0128602.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1391053-29-4
Molekylformel C23 H35 N3 O7 S2
Molekylvikt (g/mol) 529.67
IUPAC-namn 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (2S,3R)-4-[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl-2-[(2S,3R)-3-hydroxy-1-methoxy-1-oxobutan-2-yl]-3-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-5-carboxylate
LEDER COC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)[C@@H]1NC(=C(SC2CN(C2)C3=NCCS3)[C@@H]1C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H35N3O7S2/c1-12-16(15(13(2)27)19(28)31-6)25-17(20(29)32-11-33-21(30)23(3,4)5)18(12)35-14-9-26(10-14)22-24-7-8-34-22/h12-16,25,27H,7-11H2,1-6H3/t12-,13-,15-,16-/m1/s1
Formel vikt 529.192
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.