Läs mer
4,7-seco-Tebipenemoic Acid Pivoxil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Pivoxil |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H33N3O7S2/c1-11-15(14(12(2)26)18(27)28)24-16(19(29)31-10-32-20(30)22(3,4)5)17(11)34-13-8-25(9-13)21-23-6-7-33-21/h11-15,24,26H,6-10H2,1-5H3,(H,27,28)/t11-,12-,14-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 515.18 |