Läs mer
4-{7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1H-pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 952518-97-7 |
| Molekylformel | C9 H7 N5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-(1H-pyrazol-4-yl)- (ACI), 4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N5/c1-2-10-9-7(1)8(11-5-12-9)6-3-13-14-4-6/h1-5H,(H,13,14)(H,10,11,12) |
| LEDER | c1cc2c(ncnc2[nH]1)c3cn[nH]c3 |
| IUPAC-namn | 4-(1H-pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.185 |
| Formel vikt | 185.07 |