Läs mer
4,8-diklor-5,6-dihydro-11H-benso[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin-11-one (loratadinförorening), TRC
Produktkod. 30133524
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133524 1 mg
17931485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4341601MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133330-60-6
Molekylformel C14 H9 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 278.13
Synonym 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Impurity E, Loratadine Impurity 24
IUPAC-namn 4,8-diklor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-one
LEDER Clc1ccc2C(=O)c3nccc(Cl)c3CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-9-2-4-10-8(7-9)1-3-11-12(16)5-6-17-13(11)14(10)18/h2,4-7H,1,3H2
Formel vikt 277.0061