Läs mer
4,8-Dichloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,8-Dichloroquinoline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H |
| Formel vikt | 196.9799 |