Läs mer
4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 96%
Produktkod. 10754221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754221 1 g Glasflaska 1g
10754411 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10754221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115090010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-00-7 | C10H7NO4 | 205.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-00-7
Molekylformel C10H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.17
MDL-nummer MFCD00006754
InChI-nyckel FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthurenic acid, 4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, xanthuric acid, 8-hydroxykynurenic acid, 4,8-dihydroxyquinaldic acid, 4,8-dihydroxyquinaldinic acid, xanthurenate, 2-quinolinecarboxylic acid, 4,8-dihydroxy, unii-58lab1bg8j, ccris 4429
PubChem CID 5699
ChEBI CHEBI:10072
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 297°C to 298°C
Färg Ockra
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 10266
IUPAC-namn 8-hydroxi-4-oxo-lH-kinolin-2-karboxylsyra
Formel vikt 205.17
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.