Läs mer
4μ8C, MedChemExpress
Produktkod. 16453676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16453676 25 mg
16450318 5 mg
16417858 10 mg
16403807 50 mg
16407676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16453676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19707
MedChemExpress 4μ8C (IRE1 Inhibitor III) is a small-molecule inhibitor of IRE1α.
4μ8C (IRE1 Inhibitor III) is a small-molecule inhibitor of IRE1α.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4μ8C
CAS 14003-96-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H8O4
Kvantitet 25 mg
Synonym IRE1 Inhibitor III
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 27 mg/mL (132.24 mM)
LEDER O=CC1=C(O)C=CC2=C1OC(C=C2C)=O
Molekylvikt (g/mol) 204.18
Formel vikt 204.18
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism