Läs mer
Tocris Bioscience™ 4μ8C
Beskrivning
Selective inhibitor of IRE1α ribonuclease (RNase) activity (IC50 = 60 nM). Blocks substrate access to the active site of IRE1α. Inactivates IRE1α-mediated mRNA degradation. Displays no effect on the IRE1α-related endoribonuclease RNase L.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4μ8C |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 204.18 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.18 |