Läs mer
4-[9-Chloro-17-[(furan-2-yl-carbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17β-yl]-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
4-[9-Chloro-17-[(furan-2-yl-carbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17β-yl]-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[9-Chloro-17-[(furan-2-ylcarbonyl)oxy]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl]-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide |
| CAS | 223776-49-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[9-Chloro-17-[(furan-2-ylcarbonyl)oxy]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl]-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H31 Cl O8 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androsta-1,4-dien-3-one, 9-chloro-17-(2,2-dioxido-5H-1,2-oxathiol-4-yl)-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α,17α)-, (11β,16α,17α)-9-Chloro-17-(2,2-dioxido-5H-1,2-oxathiol-4-yl)-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-dien-3-one, Mometasone Furoate Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31ClO8S/c1-16-11-21-20-7-6-17-12-19(30)8-9-25(17,2)27(20,29)23(31)13-26(21,3)28(16,18-14-36-38(33,34)15-18)37-24(32)22-5-4-10-35-22/h4-5,8-10,12,15-16,20-21,23,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t16-,20+,21+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C6=CS(=O)(=O)OC6 |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2,2-dioxo-5H-oxathiol-4-yl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate |
| Visa mer |