Läs mer
4'-acetamido-2'-metylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11441520
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441520 25 g 25g
11431520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26933.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 34956-31-5 | C11H13NO2 | 191,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34956-31-5
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD02258876
InChI-nyckel PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl
PubChem CID 2737381
IUPAC-namn N-(4-acetyl-3-metylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Smältpunkt 137 °C till 140 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.