Läs mer
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11391987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391987 5 g 5g
11301997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07626.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101209-08-9
Molekylformel C10H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 256.10
MDL-nummer MFCD00051781
InChI-nyckel PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-bromoacetophenone, 4'-acetamido-3'-bromoacetophenone, n-4-acetyl-2-bromophenyl acetamide, 4-acetyl-2-bromoacetanilide, 4'-acetamido-3-bromoacetophenone, 3'-bromo-4'-acetaminoacetophenone, n-2-bromo-4-acetylphenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl-acetamide
PubChem CID 3682474
IUPAC-namn N-(4-acetyl-2-bromophenyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=C(Br)C=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Smältpunkt 139°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3272108
Formel vikt 256.1
Procent renhet 98%