Läs mer
4-acetamido-3-hydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30314280
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30314280 250 mg
1 options
Produktkod. 30314280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA144895250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 10098-40-5
Molekylformel C9H9NO4
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-(Acetylamino)-3-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-4-(acetylamino)benzoic Acid, BANA 101, NSC 141843
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
IUPAC-namn 4-acetamido-3-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Formel vikt 195.0532