Läs mer
4-acetamido-3-hydroxybensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 10098-40-5 |
| Molekylformel | C9H9NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-3-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-4-(acetylamino)benzoic Acid, BANA 101, NSC 141843 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(cc1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-acetamido-3-hydroxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vikt | 195.0532 |