Läs mer
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid |
| Smältpunkt | 223°C to 228°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2217819 |
| Formel vikt | 224.17 |
| Procent renhet | ≥97% |