Läs mer
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11434163
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434163 100 g 100g
11414163 5 g 5g
11424163 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10360.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1539-06-6
Molekylformel C9H8N2O5
Molekylvikt (g/mol) 224.172
MDL-nummer MFCD00014703
InChI-nyckel BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5
PubChem CID 73758
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 223°C to 228°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2217819
Formel vikt 224.17
Procent renhet ≥97%