Läs mer
4-Acetamido-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamido-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium |
| CAS | 78211-77-5 |
| Molekylformel | C16 H12 N2 O9 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O9S2.2Na/c1-10(19)17-13-6-4-11(15(8-13)28(22,23)24)2-3-12-5-7-14(18(20)21)9-16(12)29(25,26)27;;/h2-9H,1H3,(H,17,19)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;5-acetamido-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.38 |
| Formel vikt | 485.978 |