Läs mer
4-acetamido antipyrin, TRC
Produktkod. 30133766
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133766 500 mg
17974675 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133766 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA141500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-15-8
Molekylformel C13 H15 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 245.28
Synonym Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, 4-Acetylaminophenazone, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
IUPAC-namn N-(1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenylpyrazol-4-yl)acetamid
LEDER CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylaminophenazone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
Formel vikt 245.1164
Procent renhet >95%