Läs mer
4-Acetamido-TEMPO, 99%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15645830 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15645830 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 15645830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 557421G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Acetamido-TEMPO
CAS 14691-89-5
Smältpunkt 143°C to 145°C
Färg Orange
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H21N2O2
MDL-nummer MFCD00043593
Kvantitet 1 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3546225
Synonym 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
InChI-nyckel UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
IUPAC-namn N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 213.301
PubChem CID 518988
Formel vikt 213.3g/mol
Procent renhet 0.99
Fysisk form Crystalline Powder