Läs mer
4-Acetamido-TEMPO, fria radikaler, 98+%
Produktkod. 11465447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465447 5 g 5g
11455447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23456.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14691-89-5 | C11H21N2O2 | 213,301 g/mol
4-Acetamido-TEMPO, fri radikal oxiderar alkoholer till karbonylföreningar i närvaro av TsOH.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Acetamido-TEMPO, fri radikal oxiderar alkoholer
till karbonylföreningar i närvaro av TsOH.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, acetonitril, metylenklorid. Olösligt i hexan, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14691-89-5
Molekylformel C11H21N2O2
Molekylvikt (g/mol) 213.301
MDL-nummer MFCD00043593
InChI-nyckel UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
PubChem CID 518988
IUPAC-namn N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamido-TEMPO
Namnnotering Fria radikaler
Smältpunkt 143 °C till 146 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3546225
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton, acetonitril, metylklorid. Olöslig i hexan, eter.
Formel vikt 213.3
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetamido-TEMPO
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.