Läs mer
4'-acetamidoacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332156
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332156 10 g 10g
11342156 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03430.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2719-21-3
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.203
MDL-nummer MFCD00014965
InChI-nyckel WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC-namn N-(4-acetylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Acetamidoacetophenone
Smältpunkt 166°C to 172°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 639749
Formel vikt 177.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.