missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-acetamidoantipyrin, 97 %

Produktkod. p-7022297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427237 5 g 5g
11437237 25 g 25g
11447237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11427237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15006.06
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245,282 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 83-15-8
Molekylformel C13H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 245.282
MDL-nummer MFCD00003141
InChI-nyckel OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
PubChem CID 65743
ChEBI CHEBI:83513
IUPAC-namn N-(1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenylpyrazol-4-yl)acetamid
LEDER CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Acetamidoantipyrine
Smältpunkt 200 °C till 203 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 245.28
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.